Learn More
Gilson™ Kit pour grands volumes PIPETMAN™ G
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
500 à 10 ml
Conditionnement:
1 kit
Description
- Forces de pipetage faibles
- Meilleur confort et blessures limitées
- Durable
- Précis
- Caractéristiques de fiabilité des pipettes PIPETMAN™ d’origine
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Gamme de produits | Pipetman G |
| Type | Kit pour grand volume |
| Volume (métrique) | 500 à 10 ml |
| Longueur (métrique) | 33,5 cm |
| Largeur (métrique) | 22 cm |
| Hauteur (métrique) | 5 cm |
| Poids (métrique) | 0,6 kg |