Learn More
Vitlab™ Pointes de pipettes
Code produit. 11968091
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 11968091
Marque: Vitlab™ 146294
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pointes de pipettes Vitlab™ en polypropylène de haute qualité.
  • Produit fin pour pipeter dans des récipients étroits
  • En polypropylène de haute qualité
  • Les pointes en vrac sont livrées dans des sacs refermables afin de minimiser les risques de contamination dans le laboratoire
Spécification
Description PU 200
Volume (métrique) 0,5 à 5 ml
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 160 mm
Certifications/Conformité Marquage CE, IVD 98/79 CE
Diamètre (métrique) externe 9,6 mm
Quantité 1 sachet de 200 pointes