Learn More
Vitlab™ Pointes de pipettes
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Produit fin pour pipeter dans des récipients étroits
- En polypropylène de haute qualité
- Les pointes en vrac sont livrées dans des sacs refermables afin de minimiser les risques de contamination dans le laboratoire
Spécification
Spécification
| Description | PU 200 |
| Volume (métrique) | 0,5 à 5 ml |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 160 mm |
| Certifications/Conformité | Marquage CE, IVD 98/79 CE |
| Diamètre (métrique) externe | 9,6 mm |
| Quantité | 1 sachet de 200 pointes |
| Matériau | Polypropylène |