Learn More
Impureté D du piracétam EP, Mikromol™
Code produit 30050252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050252 25 mg 25mg
17934076 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050252 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0083.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Piracétam EP Impureté D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
CAS 53934-76-2
Noms d’analytes ou de composants (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H9 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid, Piracetam Imp. D (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinon-1-ylacetic acid, 2-Pyrrolidinoneacetic acid, Piracetam Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C6H9NO3/c8-5-2-1-3-7(5)4-6(9)10/h1-4H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)CN1CCCC1=O
Nom IUPAC Acide 2-(2-oxopyrrolide-1-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Quantité 25 mg
Poids de la formule 143,0582 g/mol