Learn More
Dichlorhydrate de pirbutérol, Mikromol™
Description
Dichlorhydrate de pirbutérol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pirbuterol Dihydrochloride |
| CAS | 38029-10-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pirbuterol Dihydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C12 H20 N2 O3 . 2 Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Broncocor, CP 24314-1, Exirel, Exirel (bronchodilator), NSC 355078, Pirbuterol dihydrochloride, Pirbuterol hydrochloride, Pyrbuterol hydrochloride, 2,6-Pyridinedimethanol, alpha6-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (1:2), 2,6-Pyridinedimethanol, alpha6-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-hydroxy-, dihydrochloride (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H20N2O3.2ClH/c1-12(2,3)13-6-11(17)8-4-5-10(16)9(7-15)14-8;;/h4-5,11,13,15-17H,6-7H2,1-3H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)n1 |
| Nom IUPAC | 6-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-(hidroximetil)piridin-3-ol;diclorhidrato |
| Afficher plus |