Learn More
Acide pyrimidique, Mikromol™
Code produit 17951926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951926 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17951926 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3453.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide piromidique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Piromidic Acid
CAS 19562-30-2
Noms d’analytes ou de composants Piromidic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H16 N4 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 5,8-Dihydro-8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, Bactramyl, Enterol, Gastrurol, NSC 291120, PD 93, Panacid, Piromidic acid, Pirudal, Purim, Pyromidic acid, Reelon, Septural, Uropir
Formule InChI InChI=1S/C14H16N4O3/c1-2-17-8-10(13(20)21)11(19)9-7-15-14(16-12(9)17)18-5-3-4-6-18/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,20,21)
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCCC3
Nom IUPAC acide 8-éthyl-5-oxo-2-pyrrolide-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 288.3
Quantité 100 mg
Poids de la formule 288,1222 g/mol