Learn More
Piroxicam 1,0 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30458121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458121 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458121 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0084.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Piroxicam 1,0 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Piroxicam
CAS 36322-90-4
Noms d’analytes ou de composants Piroxicam
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H13 N3 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2 H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-, 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, NSC 666076, Neoxicam, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden, Zydis, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Flogosan, Murupe, Nesprex-DT, Piroxitas-DT
Formule InChI InChI=1 S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19 H,1H3,(H,16,17,20)
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-méthyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1λ ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 331.35
Quantité 1 mL
Poids de la formule 331,0627 g/mol