missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piroxicam, MedChemExpress

Code produit. 16468438
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16468438

Marque: Medchem Express HYB0253

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Piroxicam (CP-16171) is a non-steroidal anti-inflammatory drugs, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 47, 25 μM for human monocyte COX-1 and COX-2, respectively.

Piroxicam (CP-16171) is a non-steroidal anti-inflammatory drugs, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 47, 25 μM for human monocyte COX-1 and COX-2, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Piroxicam
CAS 36322-90-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H13N3O4S
Quantité 10 g
Synonyme CP-16171
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (150.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=CC=CC=C2S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 331.35
Poids de la formule 331.35
Pourcentage de pureté 99.61%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis