Learn More
Hecht Karl™ Piston Rings
Click to view available options
Dimensions:
10 à 100 ml
250 à 1000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Piston Ring |
| Matériau | Cork |
| À utiliser avec (équipement) | Round Bottom Flasks |
| Nb par paquet | 1 unité |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions | 10 à 100 ml |