Learn More
Pitolisant hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16421257
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16421257
Marque: Medchem Express HY12199B
MedChemExpress Pitolisant hydrochloride is a potent and selective nonimidazole inverse agonist at the recombinant human histamine H3 receptor (Ki=0.16 nM).
Pitolisant hydrochloride is a potent and selective nonimidazole inverse agonist at the recombinant human histamine H3 receptor (Ki=0.16 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Pitolisant hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 903576-44-3
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H27Cl2NO
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme Ciproxidine BF 2649
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (300.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 43 mg/mL (129.40 mM)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1CCCOCCCN2CCCCC2.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 332.31
Poids de la formule 332.31
Pourcentage de pureté 99.47%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.