Learn More
Welch™ Vacuomètre numérique modèle 101 PIZA
Code produit. 10319790 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Température de fonctionnement (métrique):
0 à 60°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10319790
Marque: Welch™ 600071
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Vacuomètre sonde séparée
  • Affichage mbar, Torr ou hPa
  • Capteur piezo ou Pirani
  • Boîtier robuste avec clip de fixation en face arrière. Calibrage manuel au clavier ou automatique dans la gamme piézo
  • Vacuomètre 1 à 1050 mbar
  • Capteur piézorésistif en céramique compatible gaz corrosif
  • Vacuomètre capteur piézo
  • Avec sonde et câble 1 m
  • Inclus avec sonde et câble 1 m. Raccord DN 16 ou option raccord cannelé φ int. 12mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Capteur et câble de 1 m
Température de fonctionnement (métrique) 0 à 60°C
Poids (métrique) 250 g
Gamme de pression 1 à 1050 mbar
Type de produit Vacuomètre numérique