Learn More
Welch Ilmvac™ Jauge à vide PIZA110 portative et alimentée par batterie
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Température de fonctionnement (métrique):
0 à 60°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
La technologie des capteurs GOLD est propre aux jauges Welch Ilmvac. Le recours d’une protection de surface GOLD sur notre capteur Pirani a permis de révéler une durée de vie considérablement prolongée sans affecter la précision exceptionnelle de notre technologie à double capteur.
Les capteurs Piezo en céramique fournissent une plage de 1 000 bar à 1 mbar. Les capteurs Pirani et GOLD élargissent cette plage de 1 bar à 0,001 mbar.
- Large plage de mesures
- Avec capteur, câble, adaptateur secteur et batterie de 9 V
- Modèle résistant aux produits chimiques disponible avec la technologie GOLD
- Bride DN 16 KF 1\4 po de filetage femelle sur capteur pour fixation de buse de tuyau
- Grand écran LCD clair et facile à lire
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) | 36 mm |
| Hauteur (métrique) | 125 mm |
| Température de fonctionnement (métrique) | 0 à 60°C |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Précision | <0,8FSand20 % |
| Type d’affichage | LCD numérique |
| Gamme de pression | 10-3 à 1050 mbar |
| Type de produit | Jauge à vide à plages multiples |