Learn More
Welch™ POMPE PALETTE 1,8M3/H 2.10-2 MB pompe à palettes
Code produit. 10250880 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
165 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10250880
Marque: Welch™ 322001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pompe à palettes
• Vide absolu 2x10-3 mbar
• Débit 1.8 à 11 m3/h
• Rapport qualité/prix avantageux
• Etanchéité en cas de coupure de courant
• Robinet lest d'air manuel: limite la condensation dans la pompe
• Clapet anti-retour à l'aspiration isolant le circuit de vide en cas d'arrêt accidentel de la pompe
• Lubrification forcée sous haute pression d'huile, dès le démarrage de la pompe:
• Augmente la durée de vie de la pompe
• Haute compatibilité à la vapeur d'eau
• Conception compacte, nombre de pièces limité pour faciliter l'entretien
• Alimentation 230V /50Hz
• Pompe à palettes
• Pompe 1025-0880 anti-corrosion:
• Matériaux ferreux anti corrosion, joints en Viton
• Filtre à l'aspiration pour protection contre les particules
• Inclus avec bague de centrage et collier de serrage à l'aspiration et au refoulement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Régime moteur 30/36 L/min.
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 165 mm
Modèle PK 2 DC
Puissance 120 w
Poids (métrique) 8 kg
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 170 mm
Largeur totale (métrique) 330 mm
Type de pompe Rotary Vane Vacuum Pump
Pression maximale <1 x 10-2 mbar
Tension 230 V