Learn More
Eurofins DiscoverX PKG1α Protein, Active
Description
In smooth muscle cells, one of the major receptors for cGMP is the serine/threonine protein kinase, cGMP-dependent protein kinase 1, beta isozyme (PRKG1B). PRKG1 has been shown to catalyze the phosphorylation of a number of physiologically relevant proteins whose function it is to regulate the contractile activity of the smooth muscle cell. Two main types of PRKG are present in eukaryotic cells. Type I is widely distributed and is isolated from soluble extracts of tissues, such as cardiac and smooth muscle, as well as lymphoid cells. Type II is a particulate form of the enzyme and has a limited tissue distribution.
GenBank D45864
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 80 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal 6His |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Full-length |
| Pureté ou qualité | ≥64% |
| Protéine | PKG1α, active |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.