Learn More
PKI-402, MedChemExpress
Code produit. 16466797
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16466797
Marque: Medchem Express HY10683
MedChemExpress PKI-402 is a selective, reversible, ATP-competitive inhibitor of PI3K, including PI3K-α mutants, and mTOR (IC50=2, 3, 7,14 and 16 nM for PI3Kα, mTOR, PI3Kβ, PI3Kδ and PI3Kγ).
PKI-402 is a selective, reversible, ATP-competitive inhibitor of PI3K, including PI3K-α mutants, and mTOR (IC50=2, 3, 7,14 and 16 nM for PI3Kα, mTOR, PI3Kβ, PI3Kδ and PI3Kγ).
Spécification
Nom chimique ou matériau PKI-402
CAS 1173204-81-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H34N10O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (8.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CCN1N=NC2=C1N=C(N=C2N3CCOCC3)C4=CC=C(C=C4)NC(NC5=CC=C(C=C5)C(N6CCN(CC6)C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 570.65
Poids de la formule 570.65
Pourcentage de pureté 99.79%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.