Specifications
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Signal Transduction |
| Cible | PLA2G4B |
| Synonyme | FLJ20543, FLJ20656, FLJ20807, FLJ77014, FLJ78330, jmjC domain-containing protein 7, jumonji domain containing 7, Jumonji domain-containing protein 7 |
| Symbole de gène(s) | JMJD7-PLA2G4B |