Learn More
BRAND™ Entonnoirs en polypropylène à intérieur lisse
Tous les produits Brand Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (métrique) supérieur:
50mm
75 mm
100mm
120 mm
150mm
Hauteur (métrique):
Goulot de 43 mm
Tige de 55 mm
Tige de 77 mm
Tige de 90 mm
Tige de 95 mm
missing translation for 'unitSize'
12 pièces
24 pièces
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Se vend en différentes quantités
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) supérieur | 100mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 13mm |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | Tige de 77 mm |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Longueur (métrique) du tube | 77 mm |
| Quantité | 12/boîte |
| Type de produit | Entonnoir de remplissage |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction