Learn More
Corning™ Lames de microscope simples
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
38 mm
50 mm
Conditionnement:
720 pièces
Description
Prénettoyé, prêt à l’emploi
- En verre sodocalcique
- Épaisseur des lames : de 0,9 à 1,10 mm
- non stériles
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Nbre par carton | 5/carton |
| Nb par paquet | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Precleaned | Oui |
| Épaisseur (métrique) | de 0,9 à 1,1 mm |
| Type | Lame de microscope |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction