Learn More
Motic™ Objectif de phase CCIS™ EC-H Plan, phase négative
Code produit. 13435489
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
10X
20X
40X
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13435489
Marque: Motic™ 1101001703391
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Objectif de phase CCIS™ EC-H Plan, phase négative compatible avec tous les microscopes série BA
  • Pour microscopes série BA
  • Phase EC-H Plan
  • Phase négative
  • Grossissements/ouvertures numériques disponibles :
    • 10X/0,25 (distance de travail = 17,4 mm)
    • 20X/0,45 (distance de travail = 0,9mm)
    • 40X/0,65/S (distance de travail = 0,5 mm)
    • 100X/1,25/S-Huile (distance de travail = 0,15 mm)
Spécification
Type CCIS, Objectif de phase chromatique du plan, phase négative
Champ de vision Phase du plan EC-H
Distance de mise au point Distance de travail de 17,4 mm
À utiliser avec (équipement) Microscope série BA
Pouvoir grossissant 10X
Ouverture numérique 0,25
Quantité 1 de chaque