Learn More
Plas Labs™ Gants Hypalon™ pour chambre anaérobie
Description
Pour une utilisation avec la chambre anaérobie Plas-Labs (11-391-106), la boîte de gants de base Plas-Labs (11-389) et la chambre de balance analytique Plas-Labs (11-389-6)
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Polyéthylène chlorosulfoné (CSM) |
| Type de produit | Glove Box Gloves |
| Dimensions | 8 |
| Modèle | 800-GH |
| Diamètre (impériale) de la manchette | 10 in |
| Diamètre (métrique) de la manchette | 25 cm |