Learn More
Purification de l’ADN plasmidique, NucleoSpin™, tampon de lyse A2, Macherey-Nagel™
Click to view available options
Quantité:
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
Description
Le format à huit puits des colonnes Miniprep NucleoSpin™ est facilement traité par filtration sous vide. Le collecteur à vide NucleoVac 96 permet le traitement simultané de plusieurs des huit échantillons en moins de 90 min. Le kit de plasmide NucleoSpin™ Multi-8 Plus contient également des bandelettes de filtre de plasmide NucleoSpin™ pour éliminer les lysats bactériens au lieu d’une centrifugation fastidieuse. Le kit de plasmide NucleoSpin™ Multi-8 Plus est conçu pour purifier jusqu’à 20 μg d’ADN plasmide en nombre de copies élevé à partir de 1 ml à 5 ml de cultures d’E. coli réalisées pendant la nuit, de préférence à partir de de culture réalisée sur un milieu LB. Les bandes de liaison NucleoSpin™ Plasmid contiennent une membrane de silice unique qui lie l’ADN en présence de sel chaotropique. Après une procédure de lyse alcaline modifiée, les lysats bactériens sont chargés sur les barrettes de filtres de plasmide NucleoSpin™ disposées sur la rampe à vide NucleoVac96. Les filtrats sont recueillis directement dans les barrettes de liaison NucleoSpin™ Plasmid. Après la liaison et le lavage, l’ADN plasmide ultra-pur est élué dans un tampon à faible teneur en sel (5 mM Tris / HCl, pH 8,5). Vous pouvez également utiliser de l’eau (pH 8,5). Composants du kit : Barrettes de filtration NucleoSpin™ Plasmid, barrettes de liaison NucleoSpin™ Plasmid, tampons, RNase A, plaque de lavage MN, barrettes de tubes MN, barrettes de bouchons. Pour plus d’informations sur ce produit, veuillez contacter le service clientèle local.
- Technologie à membrane de silice
- Rendement : jusqu’à 20 μl d’ADN plasmide de grade séquençage
- Volume d’élution : 75 μl à 150°μl
- Volume de culture : 1 ml à 5 ml
- Capacité de liaison : 25 μg
- Taille maximale du plasmide <15 kb
- Aucune utilisation de solvants organiques
- Barrettes de filtre NucleoSpin 8 pour une filtration pratique des lysats bactériens incluses. Pour une préparation rapide à petite échelle des plasmides à nombre élevé de copies issues d’E. coli.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de lyse A2 |
| À utiliser avec (application) | Plasmid DNA Purification |
| Quantité | 1 000 mL |
Sécurité et traitement
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1