Learn More
Cytiva Milieu PlasmidSelect Xtra
Code produit. 10211030 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
200 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10211030
Marque: Cytiva 28402402
PlasmidSelect Xtra est une résine de chromatographie d’adsorption aromatique thiophile avec une sélectivité qui permet de séparer les formes circulaires d’ADN plasmidique covalentes des formes circulaires ouvertes.
  • Xtra PlasmidSelect permet la purification générique d’ADN plasmidique superenroulé
  • Il permet d’obtenir des résultats de purification cohérents lors de l’amélioration de l’échelle de recherche à la production de BFFa
  • Formats pratiques pour la recherche, le développement de procédés et l’analyse quantitative et qualitative
  • La nature hydrophile de la matrice de base garantit de faibles niveaux de liaisons non-spécifiques
  • Cette résine est un milieu BioProcess pris en charge pour les applications industrielles
  • Composé de 6 % d’agarose fortement réticulée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 200 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés
À utiliser avec (application) Purification générique d’ADN plasmide superenroulé
Conditions de stockage 4 à 30deg.C, 20 % d’éthanol
Type de produit Milieu PlasmidSelect Xtra
Granulométrie ∼34 µm (24 à 44 µm)
Qualité Résine BioProcess
Pression max. <120 cm/h
Matrice Agarose réticulée
Plage de pH 3 à 11
Type de ligand 2-mercaptopyridine
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • PlasmidSelect Xtra, 200 ml
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol