Learn More
Buerkle™ Entonnoirs en plastique PP/PE
Code produit. p-8002438 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
200 mm
250 mm
350 mm
400 mm
430 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10386562
Marque: Buerkle™ 96020200
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Entonnoirs à usage général avec œillet de suspension pour un remplissage des récipients en toute sécurité.
  • Fabriqués en polypropylène ou en polyéthylène
  • Disponibles en plusieurs diamètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 200 mm
Diamètre (métrique) de la tige 22 mm
Matériau PP
À utiliser avec (application) Pour les denrées alimentaires
Comprend Œillet de suspension
Type de produit Entonnoir