Learn More
Manutan Plastic chains, 25m, red/white plastic chain, 10mm diameter
Code produit 12861487
Encompass_Preferred
Code produit 12861487 Fournisseur Manutan Code fournisseur A011635
Expédition estimée: 02-12-2026
High density polyethylene chain. UV stabilised, can easily be cut to required length.
  • Length : 25m
  • Red/White
  • Diameter : 10mm