Learn More
Manutan Plastic chains, 25m, red/white plastic chain, 8mm diameter
Code produit 12831487
Encompass_Preferred
Code produit 12831487 Fournisseur Manutan Code fournisseur A006742
Expédition estimée: 02-12-2026
High density polyethylene chain. UV stabilised, can easily be cut to required length.
  • Length : 25m
  • Red/White
  • Diameter : 8mm