Learn More
Manutan Plastic chains, 25m, yellow/black plastic chain, 8mm diameter
Code produit 12841487
Encompass_Preferred
Code produit 12841487 Fournisseur Manutan Code fournisseur A006743
Expédition estimée: 01-12-2026
High density polyethylene chain. UV stabilised, can easily be cut to required length.
  • Length : 25m
  • Yellow/Black
  • Diameter : 8mm