Learn More
Brady™ Câble en acier revêtu de plastique
Additional Plastic Coated Steel Cable for Cable Lockout Device.
30.75€ - 36.90€
Spécification
Type de produit | Câble |
---|---|
Couleur | Rouge |
Diamètre (impériale) | 0.19 in. |
Diamètre (métrique) | 4.76 mm |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11786685
|
Brady™
800115 |
3.05 m |
36.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766685
|
Brady™
800113 |
1.83 m |
30.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Additional Cable for Cable Lockout Device.
Spécification
Câble | |
0.19 in. | |
1 de chaque |
Rouge | |
4.76 mm |