Learn More
Kappes Systeme™ Diviseur en plastique
Code produit. p-8005795
Encompass_Preferred
Click to view available options
Hauteur (métrique):
85 mm
105 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10644303
Marque: Kappes Systeme™ 6640.00.3457
Il en reste null
Spécification
Type de produit Croix de séparation
Couleur Transparent
Matériau Plastique
À utiliser avec (équipement) Stockage de précision
Quantité 1/Paquet
Dimensions (L x l) 153 x 105 mm (LxH)
Hauteur (métrique) 105 mm
Largeur (métrique) 153 mm
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.