Learn More
Buerkle™ Dessiccateur en plastique
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
150 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le raccord de tuyau s’adapte aux tuyaux de diamètre intérieur de 8,5 mm
- Livraison incluant le joint torique
- Plaque perforée et joints toriques supplémentaires disponibles en tant qu’accessoires
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylene, Polycarbonate |
| Type de produit | Desiccator |
| Comprend | Polycarbonate lid, Perforated Polypropylene plate and O-ring |
| Hauteur (métrique) | 230 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 200 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 235 mm |