Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en mousse plastique
Code produit. 11901935
Encompass_Preferred
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11901935
Marque: Fisherbrand™ 1412740E
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour tubes à essai et flacons
For test tubes and flasks
  • Se compriment facilement pour former un bouchon parfaitement adapté
  • Lorsque vous les sortez du récipient, ils reprennent leur forme d’origine.
  • Permettent l’échange d’air et peuvent être utilisés à différentes températures ; Parfaitement adaptés aux flacons de drosophiles
  • Peuvent être utilisés en permanence et supportent la stérilisation
  • Autoclavables et résistants aux produits chimiques
Spécification
Diamètre (métrique) interne 4.5 cm
À utiliser avec (équipement) Pour ouvertures de flacons et tubes à essai de 3.5 à 4.5 cm
Longueur (métrique) 4.44 cm
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assortiment
Matériau Mousse plastique
Type de produit Bouchon
Stérilité Stérile
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.