Learn More
DWK Life Sciences Raccord de tuyau en plastique, avec joint en silicone (VMQ), PP complet avec bouchon à vis en PBT, plié
Code produit. 10293541 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10293541
Marque: DWK Life Sciences 286222005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un raccordement sûr des tuyaux.
Les tuyaux peuvent être solidement raccordés à un appareil de laboratoire à l’aide de buses en plastique vissées sur un filetage en verre à l’aide d’un bouchon à vis avec alésage. Les buses en plastique en PP sont utilisées pour des exigences de résistance thermique et chimique plus faibles.
  • Les olives de tuyau permettent le raccordement des tuyaux aux appareils de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100/boîte
Description de l’article Pour les applications avec des exigences de résistance thermique et chimique inférieures
Taille du joint 8,6 mm