Learn More
Buerkle™ Entonnoirs à poudre en plastique
Code produit. p-8002443 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11971491
Marque: Buerkle™ 96060080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Entonnoir à poudre pour un remplissage des récipients en toute sécurité. 9606-0240 avec tamis fin en bronze phosphoreux (ne pas utiliser avec des denrées alimentaires).
  • Fabriqué en PP / PE
  • Pour un remplissage de poudres en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 80 mm
Diamètre (métrique) de la tige 21 mm
Matériau Polypropylene
À utiliser avec (application) For Foodstuffs