Learn More
Fisherbrand™ Tissu filtrant en nylon, 300 x300 mm
Code produit. 11734549 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
5 μm
11 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
250 μm
315 μm
400 μm
450 μm
500 μm
630 μm
700μ m
800 μm
900 μm
1000 μm
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11734549
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les tissus filtrants en nylon Fisherbrand™ 300 x 300 mm sont disponibles dans une gamme complète de porosités.
  • Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
  • Excellente compatibilité avec les alcools
  • Résistant aux solvants agressifs
  • Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Specifications
Porosité 53 μm
Diamètre (métrique) externe 300mm
Matériau de la monture Plastique
Mesh Material Nylon