Learn More
Fisherbrand™ Tissu filtrant en nylon, 300 x300 mm
Code produit. 11744539 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
5 μm
11 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
250 μm
315 μm
400 μm
450 μm
500 μm
630 μm
700μ m
800 μm
900 μm
1000 μm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11744539
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les tissus filtrants en nylon Fisherbrand™ 300 x 300 mm sont disponibles dans une gamme complète de porosités.
  • Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
  • Excellente compatibilité avec les alcools
  • Résistant aux solvants agressifs
  • Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Spécification
Porosité 315 μm
Diamètre (métrique) externe 300mm
Matériau de la monture Plastique
Mesh Material Nylon