Learn More
3M™ Distributeur de lunettes en plastique
Code produit 13499656 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
7 x 20 x 56cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
13499656 7 x 20 x 56cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13499656 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000089414
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Hauteur (métrique) 56 cm
Largeur (métrique) 20 cm
Description Distributeur de lunettes de sécurité
Profondeur (métrique) 7 cm
Type de produit Distributeur de lunettes
Dimensions (L x l x H) 7 x 20 x 56cm
Nb par paquet 1paire
Matériau Plastique