Learn More
Micronova™ Brosses pour cylindres et équipements en plastique
Tous les produits Micronova ProduitsDescription
Requires
Manches de séries STAH ou STAEH
Les brosses Micronova pour cylindres et équipements en plastique sont disponibles en deux modèles avec des housses optionnelles pour optimiser le nettoyage et la désinfection. La brosse cylindrique, en forme de dôme, est idéale pour les petits réservoirs, les bonbonnes, les conduits et d’autres cylindres ; à utiliser en option avec la housse pour brosse BRSC6-02. La brosse allongée, de forme oblongue, est idéale pour les petits réservoirs, les bonbonnes et d’autres équipements de production ; à utiliser en option avec la housse pour brosse BRSC6-41.
- Brosses légère et durable pour équipements, poils en polyester
- Idéales pour les petits réservoirs, les bonbonnes, les conduites et d’autres cylindres
- Fabriquées à partir de résine sans BPA, approuvée par la FDA
- La brosse cylindrique est une brosse ronde/en forme de dôme
- La brosse allongée présente une brosse oblongue
- Housses pour brosses disponibles pour les tâches précises de nettoyage et de désinfection
- Homologuées par la FDA pour les applications impliquant un contact indirect avec des denrées alimentaires
- Filetage ACME pour fixer un manche de la série STA
- Housses en tissu optionnelles, disponibles pour améliorer les tâches précises de nettoyage et de désinfection
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brosse cylindrique à filetage de type ACME |
| Bristle Material | Polyester |
| Bristle Type | Medium Stiffness |
| Color-coded | No |
| Matériau de la poignée | Plastique |
| Handle Type | Filetage type ACME |
| Types de pointes | Conical |
| Stérilité | Non stériles |
| Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante |
| Couleur | Blanc |
| Afficher plus |