Learn More
Kartell™ Bouchon à ailettes pour tubes jetables Plastilab™
Code produit. p-8005817
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Neutre
Rouge
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11341195
Marque: Kartell™ 8830506
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues avec des ailettes flexibles permettant un ajustement parfait.
  • Convient aux tubes de 15 à 17 mm 
  • Disponibles en plusieurs couleurs pour le codage
Spécification
Certifications/Conformité CE-IVD
Type de produit Bouchon à ailettes
Matériau Polyéthylène
Couleur Jaune
À utiliser avec (équipement) Tubes de 15 à 17 mm