Learn More
Kartell™ Flacons à col large gradués Plastilab™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
300 pièces
700 pièces
Description
- Corps en polyéthylène et bouchon en polypropylène
- Sécurisé par des points d’étiquetage sur le flacon et le bouchon
- Les notes confidentielles peuvent être placées dans l’espace entre le bouchon d’étanchéité à insert et le bouchon
- Convient au stockage des denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Paramètres de certification | Règlementation de l’UE 1935/2004, règlementation de l’UE 10/2011 |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Matériau | Polyéthylène |
| D.I. du col (métrique) | 45 mm |
| Gamme de produits | Flacon |
| Graduations | 100 ml |
| Graduated | Oui |
| Bouche | Large |
| Type de produit | Flacon à col large gradué |