Learn More
Kartell™ Flacons gradués à col étroit en polypropylène Plastilab™
Code produit. p-8005864
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 12687765
Marque: Kartell™ 0159500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le transport des eaux usées toxiques, de l’eau d’alimentation des chaudières, etc., pour l’analyse en tant qu’échantillons.
  • Autoclavables
  • Flacon à paroi épaisse
  • Fixé avec une étiquette d’épaulement et de bouchon
  • Adaptée au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Paramètres de certification DIN 13316 et 168
Matériau en PP
D.I. du col (métrique) 13 mm
Gamme de produits Flacon
Graduations 10 ml
Graduated Oui
Bouche Étroit
Type de produit Flacon à col étroit