Learn More
BD Plastipak™ Sterile 1mL Syringe with Attached 26G Needle
Code produit. 15563144
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
26 g
Conditionnement:
120 pièces
Code produit. 15563144
Marque: BD 303176
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Three piece syringe with an attached needle in a single package. BD Plastipak™ Sterile 1mL Syringe with Attached 26G Needle is an assembled, individually wrapped sterile unit to simplify the injection, reduce the number of procedures and reduce the cost of the injection.
The compact syringe plus needle offers all the qualities of the BD Plastipak™ syringe and the BD Microlance™ 3 needle.
  • Latex-free stopper eliminates the risk of allergic reactions to latex
  • There is a clear barrel for the perfect visualization of syringe contents
  • Bold scale printing helps achieve dosage accuracy
  • Precise silicon lubrication ensures that plunger moves smoothly and evenly
  • The retaining ring prevents accidental plunger rod withdrawal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylene
Couleur Marron
Calibre d’aiguille 26 g
Longueur (impériale) 3 in.
Longueur (impériale) de l’aiguille 0.39 in.
Longueur (métrique) 75 mm
Jetable Single-use
Graduations 0.01 mL
Modèle Plastipak
Quantité 120 Pk.
Conditionnement Blister pack, individually wrapped in film
Volume (métrique) 1 mL
Longueur (métrique) de l’aiguille 10 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau
Graduated Oui