Learn More
Manutan Plate-mounted safety barrier 38 mm L 1.5 m - Silver
Marque:  Manutan A194317
Encompass_Preferred
Plate-mounted safety barrier 38 mm L 1.5 m - Silver
Code produit. 16826880
  • 137.36€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 30-12-2025
Ajouter au panier
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.