Learn More
Kinematica™ Système de support ST-P13/320 pour PT 1200 E
Code produit. 11985089 Tous les produits Kinematica Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Polytron™ PT 1200 E
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. À utiliser avec (équipement) unitSize
11985089 Polytron™ PT 1200 E 1 pièce
1 options
Code produit. 11985089
Marque: Kinematica™ 11040007
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Support de plaque en acier inox avec tapis antidérapant en silicone, avec support réglable en hauteur pour le système d’entraînement et pour la fixation de la base de station.
  • Support de plaque en acier inox avec tapis en silicone antidérapant
  • Unité d’entraînement réglable en hauteur pour une utilisation mains libres
  • Support de récipients
  • Anneau de positionnement de sécurité : dispositif de sécurité permettant d’éviter un réglage incontrôlé de l’unité d’entraînement
Spécification
Type de produit Support de plaque
Description Support pour PT 1200E avec support réglable en hauteur pour l’unité d’entraînement et fixation de la station de base.
À utiliser avec (équipement) Polytron™ PT 1200 E
Comprend Tapis antidérapant en silicone
Modèle ST-P 13 / 320