Learn More
Kinematica™ Support à plaque ST-P15/320 pour homogénéiseur Polytron™ 1300 D
Tous les produits Kinematica ProduitsDescription
Avec support réglable en hauteur pour support d’entraînement en acier inox à utiliser avec l’entraînement Polytron™ PT1300 D.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Support de plaque |
| Description | Support 1300D en acier inox |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur PT 1300 D |
| Comprend | L’anneau de sécurité empêche une descente non contrôlée de l’unité d’entraînement. Peut également être utilisé pour fixer la hauteur de l’unité d’entraînement. |
| Modèle | ST-P 15 / 320 |