Learn More
Thermo Scientific™ Plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison
Description
Réduisez la variabilité d’orientation moléculaire grâce aux plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison Thermo Scientific™.
Surfaces de capture par affinité (streptavidine passive et streptavidine Immobilizer, nickel-chélate et glutathion, BioBind)
- Fixation hautement spécifique
- Variabilité réduite de l’orientation moléculaire
- Les surfaces Immobilizer améliorent le rapport signal/bruit
- Lʼinteraction streptavidine/biotine peut être exploitée pour immobiliser un large éventail de biomolécules
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 15 boîtes |
| Type de liaison | Affinity |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Plastique |
| Volume (métrique) du puits | 400 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.