Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour agitateur orbital et agitateur incubateur Grant
Click to view available options
Capacité:
16 flacons de 250 à 300 ml
30 flacons de 100 à 150 ml
6 x flacons de 1000 ml
9 flacons de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Descrizione
- Comprend des pinces pour maintenir les récipients en toute sécurité
- À utiliser avec
- Agitateur incubateur ES-20
- Agitateur incubateur ES-80
- Agitateur orbital PSU 10i
- Agitateur orbital PSU 20i
Specifica
Specifica
| Capacité | 9 flacons de 500 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur à plateforme orbital PSU-20i |
| Nbre de positions | 9 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto