Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour agitateur orbital et agitateur incubateur Grant
Code produit. p-8014633
Click to view available options
Capacité:
16 flacons de 250 à 300 ml
30 flacons de 100 à 150 ml
6 x flacons de 1000 ml
9 flacons de 500 ml
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11431068
Brand: Grant Instruments™ P16250
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Comprend des pinces pour empêcher les flacons et les béchers de se renverser. La plateforme Grant Instruments™ pour agitateurs orbitaux et agitateurs incubateurs Grant est interchangeable pour s’adapter à une grande variété de récipients.
  • Comprend des pinces pour maintenir les récipients en toute sécurité
  • À utiliser avec
    • Agitateur incubateur ES-80
    • Agitateur orbital PSU 20i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 16 flacons de 250 à 300 ml
À utiliser avec (équipement) Agitateur à plateforme orbital PSU-20i
Nbre de positions 16