Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour agitateurs rotatifs verticaux compacts à vitesse / angle variable de série PTR 35 et 60
Click to view available options
Capacité:
10 tubes jusqu’à 30 mm, contenance du tube jusqu’à 50 ml
14 tubes jusqu’à 30 mm ; Contenance maximale : 50 ml
22 tubes jusqu'à 15 mm, contenance du tube jusqu'à 15 ml
26 tubes jusqu’à 15 mm de diamètre, 1,5 à 15 ml
48 tubes jusqu’à Ø 15 mm, contenance du tube de 1,5 à 15 ml
5 tubes jusqu’à 30 mm et 12 tubes jusqu’à 15 mm, volumes de tube jusqu’à 50 ml / 1,5-15 ml
8 tubes jusqu’à 30 mm plus 22 tubes jusqu’à 15 mm, volumes de tube jusqu’à 50 mL / 1,5 - 15 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec des agitateurs rotatifs verticaux multi-fonctions 360° série PTR-35 et PTR-60
- Peut accueillir 8 à 48 tubes à essai.
- S’adapte à une grande variété de capacités
Spécification
Spécification
| Capacité | 14 tubes jusqu’à 30 mm ; Contenance maximale : 50 ml |