Learn More
Thermo Scientific™ Barres d’empilage pour agitateur basculant à plateforme
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 108 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Accessoires à utiliser avec l’agitateur basculant de tubes Digital, 120 V et l’agitateur basculant de tubes Digital, 230 V.
µ m
μ
μ
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l) | 12 x 108 mm |
| À utiliser avec (application) | Plateau double couche (88882148), mélangeur Basic Vortex, 230 V (88882012), bandes de caoutchouc (88882103) |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur basculant numérique à plateforme 120 V (88882013), agitateur basculant numérique à plateforme 230 V (88882014) |
| Nbre de positions | 4 barres d’empilage pour l’installation du 2e plateau de l’agitateur basculant à plateforme |