Learn More
Platine, 10 % sur charbon, sec, Thermo Scientific Chemicals
Description
Platinum, 10% on carbon, is used as a catalyst for the hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups, ketones and aromatics. It is also used for hydrogenolysis of cyclopropanes. It is involved in the catalyzes oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le platine, 10 % sur carbone, est utilisé comme catalyseur pour l’hydrogénation des alcènes, alcynes, groupes nitro, cétones et aromatiques. Il est également utilisé pour l’hydrogénolyse des cyclopropanes. Il est impliqué dans l’oxydation catalytique des alcools.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Platinum |
| Note relative au nom | 10% on carbon, dry |
| Quantité | 1 g |
| Odeur | Odorless |
| Numéro UN | UN1325 |
| Merck Index | 14,7529 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |