Learn More
Platine, 3 % sur poudre de carbone activée, standard, non réduit, nominalement 50 % d’eau humide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440141
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11440141
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038317.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-6-7440
Numéro MDL MFCD00011179
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Note relative au nom 3% on activated carbon powder, Standard, unreduced, nominally 50% water wet
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in aqua regia.. Insoluble in water and acid.